Formamidine acetate för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
|
Varning
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14653.0100
8.14653.0500
8.14653.0100EA
1220
SEK
8.14653.0100
8.14653.0500
Formamidine acetate för syntes, Sigma-Aldrich®
Formamidine acetate
Formel:
C₃H₈N₂O₂ MW: 104,11 g/mol Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00012866 CAS nummer: 3473-63-0 EINECS: 222-442-5 |
Specifikation testresultat
Solubility | 832 g/l (20 °C) |
Melting Point | 156 - 160 °C |
Molar Mass | 104.11 g/mol |
pH | 8 (400 g/l, H2O, 20 °C) |
Ignition Point | 565 °C |