tert-Butyl carbazate 99%
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Fara
107880250 107881000 107885000
ACRO107880250EA 1650 SEK
ACRO107880250 ACRO107881000 ACRO107885000
tert-Butyl carbazate 99%
tert-Butyl carbazate
Formel: C₅H₁₂N₂O₂
Kokpunkt: 63…65 °C (,1 mmHg)
Smältpunkt: 37…41 °C
Densitet: 1,02 g/cm³
Flampunkt: 91 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00007593
CAS nummer: 870-46-2
EINECS: 212-795-3
UN: 2926
ADR: 4.1,II
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance White to light yellow Lumps
Infrared spectrum Conforms
Melting point 37 to 41 °C
Titration with HClO4 ≥98.5 %