(±)-2-Bromopropionyl bromide ≥97%
Leverantör: Thermo Scientific
|
Fara
|
B22504.22
B22504.36
B22504.22EA
890
SEK
B22504.22
B22504.36
(±)-2-Bromopropionyl bromide ≥97%
(±)-2-Bromopropionyl bromide
Purity: 97%
CAS No.: 563-76-8
Molecular Formula: CH3CHBrCOBr
Formula Weight: 215.88
Flash Point:
Formel:
C₃H₄Br₂O MW: 215,87 g/mol Kokpunkt: 48…50 °C (10 mmHg) Densitet: 2,061 Flampunkt: >110 °C (230 °F) Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00000142 CAS nummer: 563-76-8 EINECS: 209-261-7 UN: 3265 ADR: 8,II |