2-Imidazolidinethione för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
|
Fara
|
Synonyms:
2-Mercaptoimidazoline, Ethlenethiourea, Ethylenethiourea, 2-Imidazolidinethione
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20696.0250
8.20696.1000
8.20696.9025
8.20696.0250EA
846
SEK
8.20696.0250
8.20696.1000
8.20696.9025
2-Imidazolidinethione för syntes, Sigma-Aldrich®
2-Imidazolidinethione
Formel:
C₃H₆N₂S MW: 102,16 g/mol Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00005276 CAS nummer: 96-45-7 EINECS: 202-506-9 |
Specifikation testresultat
Solubility | 8 g/l (20 °C) |
Melting Point | 196 - 199 °C |
Molar Mass | 102.16 g/mol |
Bulk Density | 750 - 900 kg/m3 |
Vapor Pressure | 0.2 hPa (170 °C) |
Flash Point | 253 °C |
Density | 1.4 g/cm3 (20 °C) |