3-Azetidinecarboxylic acid ≥98%
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
H52294.03 H52294.06
H52294.03EA 2900 SEK
H52294.03 H52294.06
3-Azetidinecarboxylic acid ≥98%
3-Azetidinecarboxylic acid
Formel: C₄H₇NO₂
Smältpunkt: ∼ 250 °C (dec.)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00191763
CAS nummer: 36476-78-5