Isopentyl propionate för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
|
Varning
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14845.0025
8.14845.0100
8.14845.0025EA
386
SEK
8.14845.0025
8.14845.0100
Isopentyl propionate för syntes, Sigma-Aldrich®
Isopentyl propionate
Formel:
C₈H₁₆O₂ Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00048611 CAS nummer: 105-68-0 EINECS: 203-322-1 UN: 3272 ADR: 3,III |
Specifikation testresultat
Melting Point | -73 °C |
Molar Mass | 144.21 g/mol |
Boiling Point | 160 °C |
Flash Point | 46 °C |
Explosion Limit | 1 %(V) |
Density | 0.869 g/cm3 (20 °C) |
Ignition Point | 370 °C |