Natriumhydroxid 27% i vattenlösning, EMSURE® för kväveanalys, Supelco®
Leverantör: Merck
Fara
Synonyms: Natronlut, Kaustik soda
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.05591.2500 1.05591.9025
1.05591.2500EA 1860 SEK
1.05591.2500 1.05591.9025
Natriumhydroxid 27% i vattenlösning, EMSURE® för kväveanalys, Supelco®
Natriumhydroxid
Formel: NaOH
MW: 40 g/mol
Kokpunkt: 119…135 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 9…10 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00003548
CAS nummer: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8 II
Merck Index: 14,08627
Order Now
Specifikation testresultat
Assay (acidimetric) ≥ 27.0 %
Carbonate (as Na₂CO₃) ≤ 1.0 %
Chloride (Cl) ≤ 0.004 %
Phosphate (PO₄) ≤ 0.0005 %
Silicate (SiO₂) ≤ 0.001 %
Sulfate (SO₄) ≤ 0.003 %
Total nitrogen (N) ≤ 0.0001 %
Heavy metals (as Pb) ≤ 0.0005 %
Al (Aluminium) ≤ 0.0005 %
Fe (Iron) ≤ 0.0005 %