Lithium azide 20% i vatten, ren
Leverantör: Thermo Scientific
Fara
335360250 335361000
ACRO335360250EA 2425 SEK
ACRO335360250 ACRO335361000
Lithium azide 20% i vatten, ren
Lithium azide
Formel: LiN₃
MW: 48,96 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00041956
CAS nummer: 19597-69-4
EINECS: 243-177-1
UN: 3287
ADR: 6.1,I
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Clear colorless Solution
Titration Argentometric 17 to 23 %