2,3,5-Trimethylthiophene 98,0 GC_ANALYSMETOD
Leverantör: TCI
Varning
T1327-1G T1327-5G
TCIAT1327-1GEA 1125 SEK
TCIAT1327-1G TCIAT1327-5G
2,3,5-Trimethylthiophene 98,0 GC_ANALYSMETOD
2,3,5-Trimethylthiophene
Formel: C₇H₁₀S
MW: 126.22 g/mol
Kokpunkt: 82°C
MDL Number: MFCD00142784
CAS nummer: 1795-05-7
EINECS: 217-269-7
UN: 1993
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=acc995956ad3ed1e262f313881038256e542aaa4&vid=acc995956ad3ed1e262f313881038256e542aaa4&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %