3-Hexylthiophene ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Varning
H0756-1G H0756-25G H0756-5G
TCIAH0756-1GEA 245 SEK
TCIAH0756-1G TCIAH0756-25G TCIAH0756-5G
3-Hexylthiophene ≥98.0%
3-Hexylthiophene
Formel: C₁₀H₁₆S
MW: 168,3 g/mol
Kokpunkt: 103°C
Densitet: 0,9392 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 37°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00143181
CAS nummer: 1693-86-3
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d94bdca233ba43d7cb3cea1a79790c479b8ad4bb&vid=d94bdca233ba43d7cb3cea1a79790c479b8ad4bb&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %