2,4,6-Kollidin för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Varning
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22267.0050 8.22267.0250 8.22267.1000
8.22267.0050EA 453 SEK
8.22267.0050 8.22267.0250 8.22267.1000
2,4,6-Kollidin för syntes, Sigma-Aldrich®
2,4,6-Kollidin
Formel: C₈H₁₁N
Kokpunkt: 171 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: –43 °C
Densitet: 0,9191 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 55 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00006338
CAS nummer: 108-75-8
EINECS: 203-613-3
UN: 1993
ADR: 3,III
Merck Index: 13,09789
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility 35 g/l (20 °C)
Melting Point -43 °C
Molar Mass 121.18 g/mol
Boiling Point 170 - 172 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 4 hPa (20 °C)
Flash Point 55 °C
Refractive Index 1.50 (20 °C)
Density 0.914 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O) strongly alkaline