3,4-Diaminopyridin för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Fara
Synonyms: 3,4-Pyridinediamine, Amifampridine, 3,4-DAP, Pyridine-3,4-diyldiamine, Pyridine-3,4-diamine
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18392.0001 8.18392.0005
8.18392.0001EA 445 SEK
8.18392.0001 8.18392.0005
3,4-Diaminopyridin för syntes, Sigma-Aldrich®
3,4-Diaminopyridine
Formel: C₅H₇N₃
Kokpunkt: 262 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 218…219 °C
Flampunkt: 240 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00006401
CAS nummer: 54-96-6
EINECS: 200-220-9
UN: 2811
ADR: 6.1,I
Merck Index: 13,03006
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility 24 g/l (20 °C)
Melting Point 217 - 220 °C
Molar Mass 109.13 g/mol
Flash Point 240 °C
Ignition Point 480 °C