2,3-Diaminopyridine för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Varning
Synonyms: Pyridine-2,3-diyldiamine
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.41183.0005 8.41183.0025
8.41183.0005EA 1130 SEK
8.41183.0005 8.41183.0025
2,3-Diaminopyridine för syntes, Sigma-Aldrich®
2,3-Diaminopyridine
Formel: C₅H₇N₃
MW: 109,13 g/mol
Kokpunkt: 148…150 °C (5 mmHg)
Smältpunkt: 110…112 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00006319
CAS nummer: 452-58-4
EINECS: 207-200-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Specifikation testresultat
Melting Point 108 - 113 °C
Molar Mass 109.13 g/mol