Tetrahydrofuran, EMPARTA® ACS analytiskt reagens, Supelco®
Leverantör: Merck
Fara
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.07025.2500 1.07025.4000
1.07025.2500EA 3310 SEK
1.07025.2500 1.07025.4000
Tetrahydrofuran, EMPARTA® ACS analytiskt reagens, Supelco®
Tetrahydrofuran
Formel: C₄H₈O
Kokpunkt: 66 °C (1013 hPa)
Densitet: 0,888 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00005356
CAS nummer: 109-99-9
EINECS: 203-726-8
UN: 2056
ADR: 3,II
REACH: 05-2114615188-48
Merck Index: 12,09351
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b2d7611caf0127fbef941994edd1d7e69487d54a&vid=2a64e21bd2e13636c3038adf839b3e9ff18509c5&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -108.5 °C
Molar Mass 72.11 g/mol
Boiling Point 65 - 66 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 173 hPa (20 °C)
Flash Point -21.5 °C
Refractive Index 1.407 (20 °C)
Explosion Limit 1.5 - 12.4 %(V)
Density 0.89 g/cm3 (20 °C)
pH 7 - 8 (200 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 215 °C
Evaporation Number 2.3