1-Naftylamin för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Fara
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22291.0100 8.22291.1000
8.22291.0100EA 580 SEK
8.22291.0100 8.22291.1000
1-Naftylamin för syntes, Sigma-Aldrich®
1-Naftylamin
Formel: C₁₀H₉N
Kokpunkt: 300 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 50 °C
Densitet: 1,171 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 156 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00004016
CAS nummer: 134-32-7
EINECS: 205-138-7
UN: 2077
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,06485
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility 1.7 g/l (20 °C)
Melting Point 48 - 50 °C
Molar Mass 143.19 g/mol
Bulk Density 560 kg/m3
Boiling Point 7.1 (1 g/l, H2O, 20 °C)
Vapor Pressure 301 °C (1013 hPa)
Flash Point 0.003 hPa (20 °C)
Refractive Index 157 °C
Density 1.15 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 460 °C