1-Klornaftalen för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Varning
Synonyms: Triisodecyl phosphite, α-Chloronaphthalene
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20315.1000 8.20315.0100 8.20315.0025
8.20315.1000EA 1225 SEK
8.20315.1000 8.20315.0100 8.20315.0025
1-Klornaftalen för syntes, Sigma-Aldrich®
1-Klornaftalen
Formel: C₁₀H₇Cl
MW: 162.62 g/mol
Kokpunkt: 263
Smältpunkt: –2.5 °C
Densitet: 1.1938 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 121
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00003874
CAS nummer: 90-13-1
EINECS: 201-967-3
UN: 3082
ADR: 9 III
Merck Index: 13,02168
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility 0.009 g/l (20 °C)
Melting Point -6 °C
Molar Mass 162.61 g/mol
Boiling Point 259 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.05 hPa (20 °C)
Flash Point 115 °C
Density 1.19 g/cm3 (20 °C)
pH 7 (H2O, 20 °C) (undiluted)
Ignition Point 500 °C
Synonyms α-Naphthyl chloride
Hill Formula C10H7Cl