Krom(III)oxid, Patinal®
Leverantör: Merck
Synonyms: Chromic oxide
1.02484.0100 1.02484.1000
1.02484.0100EA 0 SEK
1.02484.0100 1.02484.1000
Krom(III)oxid, Patinal®
Krom(III)oxid
Formel: Cr₂O₃
MW: 151,99 g/mol
Kokpunkt: 4000 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 2435 °C
Densitet: 5,22 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00010949
CAS nummer: 1308-38-9
EINECS: 215-160-9
Merck Index: 13,02247