Zirkonium(IV)oxid, Patinal®
Leverantör: Merck
Varning
Synonyms: Zirconium dioxide, Zirconium Oxide
1.08902.0100 1.08902.1000
1.08902.0100EA 0 SEK
1.08902.0100 1.08902.1000
Zirkonium(IV)oxid, Patinal®
Zirconium(IV) oxide
Formel: ZrO₂
MW: 123,22 g/mol
Kokpunkt: 4300 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 2680 °C
Densitet: 5,75 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00011310
CAS nummer: 1314-23-4
EINECS: 215-227-2
Merck Index: 14,10180