Zirkoniumtetrackorid för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
|
Fara
|
Synonyms:
Zirconium (IV) chloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.08913.0005
8.08913.0250
8.08913.1000
8.08913.5000
8.08913.0005EA
538
SEK
8.08913.0005
8.08913.0250
8.08913.1000
8.08913.5000
Zirkoniumtetrackorid för syntes, Sigma-Aldrich®
Zirkoniumtetrackorid
Formel:
Cl₄Zr Kokpunkt: 3577 °C (1013 hPa) Smältpunkt: 437 °C Densitet: 2,8 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00011306 CAS nummer: 10026-11-6 EINECS: 233-058-2 UN: 2503 ADR: 8,III Merck Index: 12,10307 |
Specifikation testresultat
Solubility | (20 °C) (decomposition) |
Melting Point | 437 °C |
Molar Mass | 233.04 g/mol |
Bulk Density | 1200 kg/m3 |
Vapor Pressure | 1.3 hPa (190 °C) |
Density | 2.80 g/cm3 (15 °C) |
pH |
|