Zirkoniumtetrackorid, vattenfri 98%
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Fara
Synonyms: Zirconium (IV) chloride
206410050 206411000 206415000 206410025
ACRO206410050EA 820 SEK
ACRO206410050 ACRO206411000 ACRO206415000 ACRO206410025
Zirkoniumtetrackorid, vattenfri 98%
Zirkoniumtetrackorid
Formel: Cl₄Zr
Kokpunkt: 3577 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 437 °C (subl.)
Densitet: 2,8 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00011306
CAS nummer: 10026-11-6
EINECS: 233-058-2
UN: 2503
ADR: 8,III
Merck Index: 12,10307
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance White Powder
Assay ≥97.5 % (ZrCl4)
Aluminium (Al) ≤100 ppm
Chromium (Cr) ≤100 ppm
Hafnium (Hf) ≤100 ppm
Iron (Fe) ≤1000 ppm
Silicon (Si) ≤150 ppm
Titanium (Ti) ≤100 ppm