Zinc(II) telluride ≥99.998%
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Varning
36595.09 36595.18
36595.09EA 3350 SEK
36595.09 36595.18
Zinc(II) telluride ≥99.998%
Zinc(II) telluride
Formel: TeZn
Smältpunkt: 1240 °C
Densitet: 6,34
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00043079
CAS nummer: 1315-11-3
EINECS: 215-260-2
Merck Index: 14,10162