Zinkoxid ACS, Reag. Ph. Eur. analytiskt reagens, Supelco®
Leverantör: Merck
Varning
Synonyms: Zinci oxidum, Zinc (II) oxide
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.08849.0500 1.08849.1000 1.08849.9025
1.08849.0500EA 1090 SEK
1.08849.0500 1.08849.1000 1.08849.9025
Zinkoxid ACS, Reag. Ph. Eur. analytiskt reagens, Supelco®
Zinkoxid
Formel: ZnO
MW: 81,39 g/mol
Smältpunkt: 1975 °C
Densitet: 5,61 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00011300
CAS nummer: 1314-13-2
EINECS: 215-222-5
UN: 3077
ADR: 9,III
REACH: 01-2119463881-32
Merck Index: 13,10200
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 1975 °C
Molar Mass 81.37 g/mol
Bulk Density 200 - 700 kg/m3
Density 5.61 g/cm3 (20 °C)
pH 7 (50 g/l, H2O, 20 °C) (slurry)