Disilveroxid, Supelco®
Leverantör: Merck
Fara
Synonyms: di-Silver oxide, Disilver oxide, Silver oxide
MQ300
1.19208.0025 1.19208.0100
1.19208.0025EA 3120 SEK
1.19208.0025 1.19208.0100
Disilveroxid, Supelco®
Disilveroxid
Formel: Ag₂O
MW: 231.74 g/mol
Smältpunkt: 800…830 °C
Densitet: 7.14 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00003404
CAS nummer: 20667-12-3
EINECS: 243-957-1
UN: 3085
ADR: 5.1 (8)
Merck Index: 12,08665
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 200 °C decomposes
Molar Mass 231.74 g/mol
Bulk Density 950 kg/m3
Density 7.2 g/cm3 (20 °C)