Lantan(III)oxid ≥99.99% (REO, rare earth oxide basis) för atomabsorptionsspektroskopi (max. 0.001% Ca)
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Varning
11266.30 11266.A1 11266.18
11266.30EA 8075 SEK
11266.30 11266.A1 11266.18
Lantan(III)oxid ≥99.99% (REO, rare earth oxide basis) för atomabsorptionsspektroskopi (max. 0.001% Ca)
Lantan(III)oxid
Purity: 99.99% CAS No.: 1312-81-8 Molecular Formula: La2O3 Formula Weight: 325.82 Physical Form: -325 Mesh Powder Density: 6.51 Melting Point: 2307° Boiling Point: 4200° Merck Reference: 14,5363 MDL No.: MFCD00011071
Formel: La₂O₃
Kokpunkt: 4200 °C
Smältpunkt: 2307 °C
Densitet: 6,51
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00011071
CAS nummer: 1312-81-8
EINECS: 215-200-5
Merck Index: 14,5363