Lantan(III)oxid 99.99% Spårmetallbas
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
193291000 193290010 193295000
ACRO193291000EA 2700 SEK
ACRO193291000 ACRO193290010 ACRO193295000
Lantan(III)oxid 99.99% Spårmetallbas
Lantan(III)oxid
Formel: La₂O₃
MW: 325.81 g/mol
Kokpunkt: 4200 °C (760 mmHg)
Smältpunkt: 2315 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00011071
CAS nummer: 1312-81-8
EINECS: 215-200-5
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance White Powder
Assay ≥99.94 % (La2O3) TREO base
Loss on ignition ≤2.0 % (1000°C)
Iron(III)oxide (Fe2O3) ≤10 ppm