Diphenyl diselenide för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Fara
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18061.0005
8.18061.0005EA 777 SEK
8.18061.0005
Diphenyl diselenide för syntes, Sigma-Aldrich®
Diphenyl diselenide
Formel: C₁₂H₁₀Se₂
MW: 312.13 g/mol
Kokpunkt: 377
Smältpunkt: 58…61 °C
Densitet: 1.32 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00003001
CAS nummer: 1666-13-3
EINECS: 216-780-2
UN: 3283
ADR: 6.1 II
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 58 - 61 °C
Molar Mass 312.13 g/mol