Fosforoxiklorid för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Fara
Synonyms: Phosphorus (V) oxide chloride, Phosphorus oxychloride, Phosphoryl chloride, Phosphorus(V) oxychloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22339.0250 8.22339.1000 8.22339.9300
8.22339.0250EA 897 SEK
8.22339.0250 8.22339.1000 8.22339.9300
Fosforoxiklorid för syntes, Sigma-Aldrich®
Fosforoxiklorid
Formel: POCl₃
MW: 153,33 g/mol
Kokpunkt: 107 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 1 °C
Densitet: 1,645 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00011443
CAS nummer: 10025-87-3
EINECS: 233-046-7
UN: 1810
ADR: 6.1 (8),I
Merck Index: 12,07506