Fosfortriklorid zS, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Fara
Synonyms: Phosphorus trichloride
MQ200
8.22322.0100 8.22322.0500 8.22322.1000
8.22322.0100EA 845 SEK
8.22322.0100 8.22322.0500 8.22322.1000
Fosfortriklorid zS, Sigma-Aldrich®
Fosfortriklorid
Formel: Cl₃P
MW: 137.33 g/mol
Kokpunkt: 76
Smältpunkt: –112 °C
Densitet: 1.57 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00011438
CAS nummer: 7719-12-2
EINECS: 231-749-3
UN: 1809
ADR: 6.1 (8) I
Merck Index: 12,07515