Vismut(III)klorid, vattenfri 97+%
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Varning
208830250 208831000 208835000
ACRO208830250EA 1250 SEK
ACRO208830250 ACRO208831000 ACRO208835000
Vismut(III)klorid, vattenfri 97+%
Vismut(III)klorid
Formel: BiCl₃
Kokpunkt: 447 °C (760 mmHg)
Smältpunkt: 230…232 °C
Densitet: 4,75 g/cm³
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00003461
CAS nummer: 7787-60-2
EINECS: 232-123-2
ADR: 8,III
Merck Index: 13,01261
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance White to beige to grey Crystalline powder and/or chunks
Titration Argentometric ≥98.0 %
Water ≤3 % (K.F.)