Antimonpentaklorid för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Fara
Synonyms: Antimony pentachloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.07837.0025 8.07837.0100
8.07837.0025EA 1075 SEK
8.07837.0025 8.07837.0100
Antimonpentaklorid för syntes, Sigma-Aldrich®
Antimonpentaklorid
Formel: Cl₅Sb
MW: 299.02 g/mol
Kokpunkt: 140
Smältpunkt: 3
Densitet: 2.35 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00011213
CAS nummer: 7647-18-9
EINECS: 231-601-8
UN: 1730
ADR: 8 II
Merck Index: 13,00701
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility (20 °C) (rigorous decomposition)
Melting Point 3 - 4 °C
Molar Mass 299.01 g/mol
Boiling Point 140 °C
Vapor Pressure 1.1 hPa (20 °C)
Density 2.35 g/cm3 (20 °C)