Antimontriklorid för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
|
Fara
|
Synonyms:
Antimony trichloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14656.0250
8.14656.1000
8.14656.0250EA
2520
SEK
8.14656.0250
8.14656.1000
Antimontriklorid för syntes, Sigma-Aldrich®
Antimontriklorid
Formel:
SbCl₃ MW: 228.12 g/mol Kokpunkt: 223.5 Smältpunkt: 73 Densitet: 3.14 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00011212 CAS nummer: 10025-91-9 EINECS: 233-047-2 UN: 1733 ADR: 8 II Merck Index: 13,00713 |
Specifikation testresultat
Solubility | 931 g/l (20 °C) Hydrolysis |
Melting Point | 73 °C |
Molar Mass | 228.1 g/mol |
Bulk Density | 1600 kg/m3 |
Boiling Point | 233 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 0.16 hPa (20 °C) |
Density | 3.14 g/cm3 (20 °C) |
pH | (H2O) acidic |
Synonyms | Antimonous acid, Antimony trichloride |
Hill Formula | Cl3Sb |
Chemical Formula | SbCl3 |