Fosfortribromid ≥98%
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Fara
Synonyms: Phosphorus tribromide
L13638.14 L13638.22 L13638.0B
L13638.14EA 830 SEK
L13638.14 L13638.22 L13638.0B
Fosfortribromid ≥98%
Fosfortribromid
Formel: PBr₃
MW: 270.69 g/mol
Kokpunkt: 175
Smältpunkt: –40 °C
Densitet: 2.8903 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00011436
CAS nummer: 7789-60-8
EINECS: 232-178-2
UN: 1808
ADR: 8 II
Merck Index: 12,07514