Kiselgel, Pore size: 60 Å (0.2-0.5 mm) for column chromatography, Millipore®
Leverantör: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
1.07733.1000
1.07733.9025
1.07733.9025
1.07733.1000EA
3100
SEK
1.07733.1000
1.07733.9025
MERC1.07733.9025
Kiselgel, Pore size: 60 Å (0.2-0.5 mm) for column chromatography, Millipore®
Kiselgel
* F254: fluorescensindikator
- Tillförlitliga resultat och enkel provapplicering
- Olika förpackningsstorlekar från 250 g till 25 kg
- Såväl ekonomiska som konventionella alternativ
Formel:
SiO₂ Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00011232 CAS nummer: 63231-67-4 EINECS: 231-545-4 |
Specifikation testresultat
pH-value (10 % suspension) | 6.5 - 7.5 |
Fe (Iron) | ≤ 0.02 % |
Loss on drying | ≤ 7.0 % |
Particle size | 90 % between 0.200 - 0.500 mm |