Kiselgel, Supelco®
Leverantör: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
12479-25KG 12479-5KG
12479-25KGEA 13400 SEK
12479-25KG 12479-5KG
Kiselgel, Supelco®
Kiselgel
Formel: SiO₂
MW: 60.08 g/mol
Kokpunkt: 2230
Smältpunkt: 1710
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00011232
CAS nummer: 63231-67-4
REACH: 01-2119379499-16