Kiselgel, Pore size: 40 Å 0.200-0.500 mm för kromatografi
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
241670010 241672500
ACRO241670010EA 1825 SEK
ACRO241670010 ACRO241672500
Kiselgel, Pore size: 40 Å 0.200-0.500 mm för kromatografi
Kiselgel
Formel: SiO₂
Kokpunkt: 2230 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 1710 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00011232
CAS nummer: 7631-86-9
REACH: 01-2119379499-16
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance White Crystals
Particle size ≤5 % (Oversize)
Specific gravity 0.54 to 0.6 kg/l
pH 5.5 to 7 (10 % suspension in water)
Residual water 2 to 4 % (160 °C)