Kiselgel, Pore size: 40 Å 0.060-0.200 mm för kromatografi
Leverantör: Thermo Scientific
241660010 241660050
ACRO241660010EA 1775 SEK
ACRO241660010 ACRO241660050
Kiselgel, Pore size: 40 Å 0.060-0.200 mm för kromatografi
Kiselgel
Formel: SiO₂
Kokpunkt: 2230 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 1710 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00011232
CAS nummer: 7631-86-9
REACH: 01-2119379499-16
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance White Powder
Particle size ≤10 % (Oversize)
Specific surface area ≥500 m²/g
pH 5.5 to 8.0 (5 % suspension in water)
Residual water 2 to 4 % (160°C)