Kiselgel, Pore size: 90 Å 0.035-0.070 mm för kromatografi
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
241650010 241652500 241650000
ACRO241650010EA 1700 SEK
ACRO241650010 ACRO241652500 241650000.
Kiselgel, Pore size: 90 Å 0.035-0.070 mm för kromatografi
Kiselgel
Formel: SiO₂
Kokpunkt: 2230 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 1710 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00011232
CAS nummer: 7631-86-9
REACH: 01-2119379499-16
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance White Powder
Particle size ≤10 % oversized particles
Bulk density 385 to 440 g/l
pH 6.5 to 7.5 (5 % w/w suspension)
Residual water 2 to 4 % (160°C)