Kiselgel, Pore size: 60 Å 0.200-0.500 mm för kromatografi
Leverantör: Thermo Scientific
240380010
240380050
ACRO240380010EA
1700
SEK
ACRO240380010
ACRO240380050
Kiselgel, Pore size: 60 Å 0.200-0.500 mm för kromatografi
Kiselgel
Formel:
SiO₂ MW: 60,08 g/mol Kokpunkt: 2230 °C (1013 hPa) Smältpunkt: 1710 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00011232 CAS nummer: 7631-86-9 REACH: 01-2119379499-16 |
Specifikation testresultat
Appearance | White Powder |
Particle size | ≤10 % (undersized particles) |
Specific surface area | 480 to 550 m²/g |
Pore volume | 0.55 to 0.85 ml/g |
pH | 6.0 to 7.5 (5 % suspension in water) |
Residual water | ≤4 % (150°C, 2 h) |