Tenn(II)klorid för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
|
Fara
|
Synonyms:
Stannous chloride, Tin dichloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18150.0100
8.18150.0500
8.18150.0100EA
967
SEK
8.18150.0100
8.18150.0500
Tenn(II)klorid för syntes, Sigma-Aldrich®
Tenn(II)klorid
Formel:
SnCl₂ MW: 189,62 g/mol Kokpunkt: 623 °C (1013 hPa) Smältpunkt: 246 °C Densitet: 3,95 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00011241 CAS nummer: 7772-99-8 EINECS: 231-868-0 UN: 3260 ADR: 8,II Merck Index: 13,08861 |
Specifikation testresultat
Solubility | 2700 g/l (20 °C) |
Melting Point | 246 °C |
Molar Mass | 189.62 g/mol |
Boiling Point | 623 °C (1013 hPa) |
Density | 3.95 g/cm3 (20 °C) |
pH | 2.0 (100 g/l, H2O, 20 °C) |