Tenn(II)klorid, vattenfri 98%
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Fara
A16202.22 A16202.0E A16202.36
A16202.22EA 945 SEK
A16202.22 A16202.0E A16202.36
Tenn(II)klorid, vattenfri 98%
Tenn(II)klorid
Purity: 98% CAS No.: 7772-99-8 Molecular Formula: SnCl2 Formula Weight: 189.62 Melting Point: 247° Boiling Point: 652° Merck Reference: 14,8783 UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00011241
Formel: SnCl₂
Kokpunkt: 652 °C
Smältpunkt: 247 °C
Densitet: 3,95
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00011241
CAS nummer: 7772-99-8
EINECS: 231-868-0
UN: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 14,8783