Dibortrioxid, Suprapur® Trace_analysis, Supelco®
Leverantör: Merck
Fara
Synonyms: Boron oxide, Boric anhydride
MQ100
1.00169.0250 1.00169.0150
1.00169.0250EA 22160 SEK
1.00169.0250 1.00169.0150
Dibortrioxid, Suprapur® Trace_analysis, Supelco®
Dibortrioxid
Formel: B₂O₃
MW: 69.62 g/mol
Kokpunkt: 1860
Smältpunkt: 450
Densitet: 1.81…1.86 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00011315
CAS nummer: 1303-86-2
EINECS: 215-125-8
REACH: 01-2119486655-24
Merck Index: 13,01327
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility 36 g/L (25 °C)
Melting Point 450 °C
Molar Mass 69.61 g/mol
Bulk Density 900 - 1100 kg/m³
Boiling Point 1860 °C
Density 2.46 g/cm³ (20 °C)
pH 4 (10 g/L, H₂O, 25 °C)