Malakitgrönoxilat i vatten, crystalline för mikroskopi, Sigma-Aldrich®
Leverantör: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Fara
Synonyms: Malachite green hemioxalate, N,N,N',N'-Tetramethyl-4,4'-diaminotriphenylcarbenium oxalate, Bis (N-{4-[[4-(dimethylamino)phenyl](phenyl)methylene]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene}-N-methylmethanaminium) trioxalate, Basic Green 4, N-[4-[[4-(Dimethylamino)phenyl]phenylmethylene]-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]-N-methyl-methanaminium, ethanedioate, ethanedioate(2:2:1)
M-Clarity™ quality level = MQ200
32745-100G 32745-1KG 32745-50G
32745-100GEA 654 SEK
32745-100G 32745-1KG 32745-50G
Malakitgrönoxilat i vatten, crystalline för mikroskopi, Sigma-Aldrich®
Malachite green oxalate
Formel: C₅₂H₅₄N₄O₁₂
MW: 927,02 g/mol
Smältpunkt: ∼159 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00011766
CAS nummer: 2437-29-8
EINECS: 219-441-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,05722
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e2dffa05d1d66e7e32371284ada0fcf1a0faa7d0&vid=86d327440a782d2f59b00350a7dc887c6121ca19&prid=web&clid=SAPDAM https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7723ac34e7273345d2b069c0836679df388eaaf7&vid=f3282753d2adce269980ced8046985e4b5c352da&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility 0.01 g in 10 ml methanol
Loss on drying ≤7.0%
Wavelength (1) UV 609 - 619 nm
Wavelength (2) UV 420 - 430 nm
Extinction (1%/1 cm) (1) (UV) ≥300