Ammoniaklösning 5.0 M NH4OH (5.0N) volumetrisk lösning, Fluka™
Leverantör: Honeywell Chemicals
Fara
318612-2L 318612-500ML
318612-2LEA 1425 SEK
318612-2L 318612-500ML
Ammoniaklösning 5.0 M NH4OH (5.0N) volumetrisk lösning, Fluka™
Ammoniaklösning
Formel: NH₃
Kokpunkt: 38 °C
Densitet: 0,9…1.0 g/cm³
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00066650
CAS nummer: 1336-21-6
EINECS: 215-647-6
ADR: 8,III
Order Now
Specifikation testresultat
Assay 4.90 - 5.10 N
Traceable to NIST SRM effective
Explosion Limit 27 %