Glyoxylic acid 50% i vattenlösning, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
|
Fara
|
Synonyms:
2-Oxoacetic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14084.0250
8.14084.1000
8.14084.9025
8.14084.0250EA
327
SEK
8.14084.0250
8.14084.1000
8.14084.9025
Glyoxylic acid 50% i vattenlösning, Sigma-Aldrich®
Glyoxylic acid
Formel:
C₂H₂O₃ MW: 74.04 g/mol Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00006958 CAS nummer: 298-12-4 EINECS: 206-058-5 UN: 3265 ADR: 8 III |
Specifikation testresultat
Solubility | (20 °C) soluble |
Boiling Point | 111 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 10 hPa (25 °C) |
Flash Point |
|
Refractive Index | 1.4149 (20 °C, 589 nm) |
Density | 1.34 g/cm3 (20 °C) |
pH | 0.3 (H2O, 19.5 °C) |
Hazard Class | 8 |
Hazard Class Description | Corrosive Material |