Platinum 10% på aktivt kol hydrogenation catalyst, för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Fara
Synonyms: Platinium
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.07339.0001 8.07339.0005
8.07339.0001EA 559 SEK
8.07339.0001 8.07339.0005
Platinum 10% på aktivt kol hydrogenation catalyst, för syntes, Sigma-Aldrich®
Platinum
Formel: Pt
MW: 195,08 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00011179
CAS nummer: 7440-06-4
EINECS: 231-116-1
UN: 3088
ADR: 4.2,III
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility (20 °C) insoluble
Bulk Density 250 kg/m3
pH 2 - 10 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 600 °C