Palladium 10% på aktivt kol hydrogenation catalyst (oxidised form), för syntes, unreduced, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.07104.0010
8.07104.0005
8.07104.0010EA
5420
SEK
8.07104.0010
8.07104.0005
Palladium 10% på aktivt kol hydrogenation catalyst (oxidised form), för syntes, unreduced, Sigma-Aldrich®
Palladium
Formel:
Pd MW: 106,420 g/mol |
MDL Number:
MFCD00011167 CAS nummer: 7440-05-3 EINECS: 231-115-6 |
Specifikation testresultat
Solubility | (20 °C) insoluble |
Bulk Density | 400 kg/m3 |
pH | 6 - 7 (50 g/l, H2O, 20 °C) (slurry) |
Ignition Point | 460 °C |