Cysteaminium chloride för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Varning
Synonyms: 2-MEA
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.02835.0025 8.02835.0100 8.02835.0010 8.02835.1001
8.02835.0025EA 850 SEK
8.02835.0025 8.02835.0100 8.02835.0010 8.02835.1001
Cysteaminium chloride för syntes, Sigma-Aldrich®
Cysteaminium chloride
Formel: C₂H₇NS·HCl
MW: 113,61 g/mol
Smältpunkt: 67 - 71 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00012904
CAS nummer: 156-57-0
EINECS: 205-858-1
Order Now
Specifikation testresultat
Assay (iodometric) ≥ 97.0 %
Melting range (lower value) ≥ 61 °C
Melting range (upper value) ≤ 67 °C
Identity (IR) passes test