Krotonaldehyd mixture of isomers ≥99.0% för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Fara
Synonyms: 2-Butenal, mixture of cis and trans, Crotonaldehyde, mixture of cis and trans
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.02667.0100 8.02667.1000
8.02667.0100EA 640 SEK
8.02667.0100 8.02667.1000
Krotonaldehyd mixture of isomers ≥99.0% för syntes, Sigma-Aldrich®
Krotonaldehyd
Formel: C₄H₆O
MW: 70,09 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00007003
CAS nummer: 4170-30-3
EINECS: 224-030-0
UN: 1143
ADR: 6.1 (3),I