1,2,3,6-Tetrahydrophthalic anhydride, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
|
Fara
|
Synonyms:
4-Cyclohexene-1,2-dicarboxylic anhydride
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00742.0100
8.00742.1000
8.00742.9025
8.00742.0100EA
478
SEK
8.00742.0100
8.00742.1000
8.00742.9025
1,2,3,6-Tetrahydrophthalic anhydride, Sigma-Aldrich®
1,2,3,6-Tetrahydrophthalic anhydride
Formel:
C₈H₈O₃ Storage Temperature: Omgivande |
CAS nummer:
85-43-8 EINECS: 201-605-4 UN: 2698 ADR: 8,III |
Specifikation testresultat
Solubility | 10 g/l (20 °C) |
Melting Point | 103 °C |
Molar Mass | 152.14 g/mol |
Boiling Point | 195 °C (67 hPa) |
Vapor Pressure | 0.013 hPa (20 °C) |
Flash Point | 156 °C |
Density | 1.375 g/cm3 (20 °C) |
pH | 2.1 (10 g/l, H2O, 20 °C) |
Ignition Point | 400 °C |