(±)-2,3-Epoxypropyl methacrylate stabilised för syntes
Leverantör: Merck
|
Fara
|
Synonyms:
Oxiran-2-ylmethyl methacrylate, Glycidyl methacrylate
Stabilization:
med hydrokinon Monometyltetraklordifenylmetan eter
8.00609.0250
8.00609.9025
8.00609.2500
8.00609.0250EA
650
SEK
8.00609.0250
8.00609.9025
8.00609.2500
(±)-2,3-Epoxypropyl methacrylate stabilised för syntes
(±)-2,3-Epoxypropyl methacrylate
Formel:
C₇H₁₀O₃ MW: 142,15 g/mol Storage Temperature: Kylskåp |
MDL Number:
MFCD00005137 CAS nummer: 106-91-2 EINECS: 203-441-9 UN: 2922 ADR: 8 (6.1),III |